(±)-3-Methyl-1-pentanol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
M0600-10ML M0600-100ML
TCIAM0600-10MLEA 405 NOK
TCIAM0600-10ML TCIAM0600-100ML
(±)-3-Methyl-1-pentanol ≥99.0% (by GC)
(±)-3-Methyl-1-pentanol
Formel: C₆H₁₄O
Kokepunkt: 152°C
Smeltepunkt: –70 °C
Tetthet: 0,823 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 58°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002937
CAS-nummer: 589-35-5
EINECS: 209-644-9
FN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1d9a214937ab792a41b3d9ab0a4c547f1c7ecd6&vid=f1d9a214937ab792a41b3d9ab0a4c547f1c7ecd6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %