(±)-3-Methyl-2-butanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: DL-3-Methyl-2-butanol
M0171-25ML M0171-500ML
TCIAM0171-25MLEA 245 NOK
TCIAM0171-25ML TCIAM0171-500ML
(±)-3-Methyl-2-butanol ≥98.0% (by GC)
(±)-3-Methyl-2-butanol
Formel: C₅H₁₂O
MW: 88,15 g/mol
Kokepunkt: 112°C
Smeltepunkt: –117 °C
Tetthet: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 39°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004527
CAS-nummer: 598-75-4
EINECS: 209-950-2
FN: 1105
ADR: 3,III
Merck Indeks: 14,06031
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecbd74b942cda46c79a64a04a258f3a246bd6a3&vid=4ecbd74b942cda46c79a64a04a258f3a246bd6a3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %