3-Metyl-3-pentanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Diethylmethylcarbinol
M0387-25ML M0387-100ML
TCIAM0387-25MLEA 595 NOK
TCIAM0387-25ML TCIAM0387-100ML
3-Metyl-3-pentanol ≥98.0% (by GC)
3-Metyl-3-pentanol
Formel: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Kokepunkt: 126°C
Smeltepunkt: –53 °C
Tetthet: 0,8452 g/cm³ (0 °C)
Flash punkt: 24°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004483
CAS-nummer: 77-74-7
EINECS: 201-053-4
FN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f45af6dc4662456d35b01d86cd06e5035f5481cf&vid=f45af6dc4662456d35b01d86cd06e5035f5481cf&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %