Bromtymolblått
Leverandør: TCI
Synonymer: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
B0657-1G B0657-25G
TCIAB0657-1GEA 300 NOK
TCIAB0657-1G TCIAB0657-25G
Bromtymolblått
Bromtymolblått
Formel: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MW: 624,39 g/mol
Smeltepunkt: 204…202 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005872
CAS-nummer: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Indeks: 14,01445
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e008f533cea36397aba217ea6b3fcaa9aea0fe0&vid=3e008f533cea36397aba217ea6b3fcaa9aea0fe0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light red to Red to Purple powder to crystal
Lambda max. 613.0 to 617.0 nm (pH 8.0 buffer sol.)
Absorbance min. 0.230 (5mg/L, pH 8.0 buffer sol., 613.0 to 617.0 nm)
Transition interval (pH) (yellow)6.0 to 7.6 (blue)