5-Methylisatin ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 5-Methylindoline-2,3-dione, 5-Methyl-1H-indole-2,3-dione
M1703-25G M1703-5G
TCIAM1703-25GEA 1500 NOK
TCIAM1703-25G TCIAM1703-5G
5-Methylisatin ≥99.0% (by GC)
5-Methylisatin
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
MDL nummer: MFCD00005721
CAS-nummer: 608-05-9
EINECS: 210-152-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60c705a27d96528b65bd6159cf6bcf3eb0e7144b&vid=60c705a27d96528b65bd6159cf6bcf3eb0e7144b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C