4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
T2256-25G T2256-5G
TCIAT2256-25GEA 2500 NOK
TCIAT2256-25G TCIAT2256-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde ≥97.0% (by GC)
4-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel: C₈H₅F₃O₂
MW: 190,12 g/mol
Kokepunkt: 93°C
Tetthet: 1,331 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 70°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00041530
CAS-nummer: 659-28-9
EINECS: 211-531-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a052480042b6ba99f51c2c3f5bd6da116ba1a70&vid=7a052480042b6ba99f51c2c3f5bd6da116ba1a70&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %