4-Cyanobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Formylbenzonitrile
C0443-25G C0443-5G
TCIAC0443-25GEA 1100 NOK
TCIAC0443-25G TCIAC0443-5G
4-Cyanobenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
4-Cyanobenzaldehyde
Formel: C₈H₅NO
MW: 131,13 g/mol
Kokepunkt: 133°C
Smeltepunkt: 100…103 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003376
CAS-nummer: 105-07-7
EINECS: 203-267-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3250afff6039a43ab4d6c49711d09e214d38cafb&vid=3250afff6039a43ab4d6c49711d09e214d38cafb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 104.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency