4-Acetylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
Methyl 4-pyridyl ketone
A0113-25G
A0113-250G
TCIAA0113-25GEA
445
NOK
TCIAA0113-25G
TCIAA0113-250G
4-Acetylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Acetylpyridine
Formel:
C₇H₇NO MW: 121,14 g/mol Kokepunkt: 214°C Smeltepunkt: 14…16 °C Tetthet: 1,1009 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 104°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00006433 CAS-nummer: 1122-54-9 EINECS: 214-350-9 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |