4-Fluorobenzoyl chloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: p-Fluorobenzoyl chloride
F0213-25G F0213-500G F0213-100G
TCIAF0213-25GEA 285 NOK
TCIAF0213-25G TCIAF0213-500G TCIAF0213-100G
4-Fluorobenzoyl chloride ≥97.0% (by titrimetric analysis)
4-Fluorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₄ClFO
MW: 158,56 g/mol
Kokepunkt: 193°C
Smeltepunkt: 9 °C
Tetthet: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 82°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000684
CAS-nummer: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
FN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac778407ad243011fce6218904b88ea3773521a7&vid=ac778407ad243011fce6218904b88ea3773521a7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %