3-Methyl-2-buten-1-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
2-Methyl-2-buten-4-ol
M0714-25ML
M0714-500ML
M0714-100ML
TCIAM0714-25MLEA
230
NOK
TCIAM0714-25ML
TCIAM0714-500ML
TCIAM0714-100ML
3-Methyl-2-buten-1-ol ≥98.0% (by GC)
3-Methyl-2-buten-1-ol
Formel:
C₅H₁₀O MW: 86,13 g/mol Kokepunkt: 140°C Smeltepunkt: –86 °C Tetthet: 0,848 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 53°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00002916 CAS-nummer: 556-82-1 EINECS: 209-141-4 FN: 1987 ADR: 3,III |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |