4-Metyl-1-pentanol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Methylpentan-1-ol
M0775-10ML M0775-25ML
TCIAM0775-10MLEA 1250 NOK
TCIAM0775-10ML TCIAM0775-25ML
4-Metyl-1-pentanol ≥99.0% (by GC)
4-Metyl-1-pentanol
Formel: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Kokepunkt: 152°C
Smeltepunkt: –70 °C
Tetthet: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 57°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002962
CAS-nummer: 626-89-1
EINECS: 210-969-3
FN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1dec76bd2644fb6e330ce16bd5dc3d9491c2ed70&vid=1dec76bd2644fb6e330ce16bd5dc3d9491c2ed70&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %