(±)-4-Metyl-2-pentanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
M0386-25ML M0386-500ML
TCIAM0386-25MLEA 220 NOK
TCIAM0386-25ML TCIAM0386-500ML
(±)-4-Metyl-2-pentanol ≥98.0% (by GC)
(±)-4-Metyl-2-pentanol
Formel: C₆H₁₄O
Kokepunkt: 132°C
Smeltepunkt: -90°C
Tetthet: 0,8093 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 43°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00004550
CAS-nummer: 108-11-2
EINECS: 203-551-7
FN: 2053
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e7725cef1d9497ed2cdd7b577628569163da73c&vid=0e7725cef1d9497ed2cdd7b577628569163da73c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid