4-Propylpyridine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
P0669-25ML P0669-5ML
TCIAP0669-25MLEA 1400 NOK
TCIAP0669-25ML TCIAP0669-5ML
4-Propylpyridine ≥97.0% (by GC)
4-Propylpyridine
Formel: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Kokepunkt: 190°C
Smeltepunkt: 4 °C
Tetthet: 0,925 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00014639
CAS-nummer: 1122-81-2
EINECS: 214-360-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ee9a412cfd882b2933efd483730e9cb5135aa00&vid=1ee9a412cfd882b2933efd483730e9cb5135aa00&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %