5-Bromoindole ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-Bromo-1H-indole
B1738-25G B1738-5G
TCIAB1738-25GEA 875 NOK
TCIAB1738-25G TCIAB1738-5G
5-Bromoindole ≥99.0% (by GC)
5-Bromoindole
Formel: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Smeltepunkt: 90…92 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005670
CAS-nummer: 10075-50-0
EINECS: 233-208-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33e24d29fe7a7a517493e21ae2da4845393cf6a2&vid=33e24d29fe7a7a517493e21ae2da4845393cf6a2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C