5-Chloro-1-pentyne ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
C1522-25ML C1522-5ML
TCIAC1522-25MLEA 2250 NOK
TCIAC1522-25ML TCIAC1522-5ML
5-Chloro-1-pentyne ≥96.0% (by GC)
5-Chloro-1-pentyne
Formel: C₅H₇Cl
MW: 102,56 g/mol
Kokepunkt: 113°C
Tetthet: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 15°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00001014
CAS-nummer: 14267-92-6
EINECS: 238-159-5
FN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc04264b4e710d457b33d5e008064043677215a0&vid=dc04264b4e710d457b33d5e008064043677215a0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %