4-Penten-1-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Pent-4-en-1-ol, 1-Penten-5-ol, 4-Penten-1-ol
P1243-25ML P1243-250ML
TCIAP1243-25MLEA 1650 NOK
TCIAP1243-25ML TCIAP1243-250ML
4-Penten-1-ol ≥98.0% (by GC)
4-Penten-1-ol
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Kokepunkt: 138°C
Tetthet: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 48°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002975
CAS-nummer: 821-09-0
EINECS: 212-473-2
FN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0bea2bd07149f3d908849301d4608d42d0c377da&vid=0bea2bd07149f3d908849301d4608d42d0c377da&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %