4-Pentyn-1-ol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Pentyn-5-ol
P0817-25ML P0817-5ML
TCIAP0817-25MLEA 1675 NOK
TCIAP0817-25ML TCIAP0817-5ML
4-Pentyn-1-ol ≥96.0% (by GC)
4-Pentyn-1-ol
Formel: C₅H₈O
MW: 84,12 g/mol
Kokepunkt: 155°C
Tetthet: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 62°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002974
CAS-nummer: 5390-04-5
EINECS: 226-383-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc1f60fd28668ee3134a980190cd6b6282952066&vid=dc1f60fd28668ee3134a980190cd6b6282952066&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %