6-Brom-1-heksanol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Bromohexan-1-ol, Hexamethylene bromohydrin, 1-Bromo-6-hydroxyhexane
B1822-25G B1822-5G
TCIAB1822-25GEA 1275 NOK
TCIAB1822-25G TCIAB1822-5G
6-Brom-1-heksanol ≥95.0% (by GC)
6-Brom-1-heksanol
Formel: BrH₂C(CH₂)₄CH₂OH
MW: 181,07 g/mol
Kokepunkt: 114°C
Tetthet: 1,3838 g/cm³ (24 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00002983
CAS-nummer: 4286-55-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91105080a1df94281774d72ca2656e496ebd9e54&vid=91105080a1df94281774d72ca2656e496ebd9e54&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %