6-Bromoindole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Bromo-1H-indole
B1794-1G B1794-5G
TCIAB1794-1GEA 970 NOK
TCIAB1794-1G TCIAB1794-5G
6-Bromoindole ≥98.0% (by GC)
6-Bromoindole
Formel: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00238550
CAS-nummer: 52415-29-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a882c056c2c40f66c487ce37fa8d9182f29ca58&vid=2a882c056c2c40f66c487ce37fa8d9182f29ca58&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 96.0 deg-C