6-Chloroindole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Chloro-1H-indole
C1249-1G C1249-5G C1249-25G
TCIAC1249-1GEA 285 NOK
TCIAC1249-1G TCIAC1249-5G TCIAC1249-25G
6-Chloroindole ≥98.0% (by GC)
6-Chloroindole
Formel: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Smeltepunkt: 90 °C
MDL nummer: MFCD00005681
CAS-nummer: 17422-33-2
EINECS: 241-449-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a915814fcba38cbc6619cef8d9764aad29ba8738&vid=a915814fcba38cbc6619cef8d9764aad29ba8738&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 90.0 deg-C