Indole-6-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 6-Cyano-1H-indole, 6-Cyanoindole, 1H-Indole-6-carbonitrile
C2084-25G C2084-5G
TCIAC2084-25GEA 5400 NOK
TCIAC2084-25G TCIAC2084-5G
Indole-6-carbonitrile ≥98.0% (by GC)
Indole-6-carbonitrile
Formel: C₉H₆N₂
MW: 142,16 g/mol
MDL nummer: MFCD00016732
CAS-nummer: 15861-36-6
EINECS: 239-988-5
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a14474884ae6101459106f09d0f6b884f681ffd&vid=8a14474884ae6101459106f09d0f6b884f681ffd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 128.0 to 132.0 deg-C