5-Hexen-1-ol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 1-Hexen-6-ol, 5-Hexen-1-ol
H0653-10ML H0653-25ML H0653-250ML
TCIAH0653-10MLEA 380 NOK
TCIAH0653-10ML TCIAH0653-25ML TCIAH0653-250ML
5-Hexen-1-ol ≥97.0% (by GC)
5-Hexen-1-ol
Formel: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Kokepunkt: 157°C
Smeltepunkt: –20 °C
Tetthet: 0,84 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 47°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002981
CAS-nummer: 821-41-0
EINECS: 212-477-4
FN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9de355d30db7aa1f4d55e2b0090d652420f2fb21&vid=9de355d30db7aa1f4d55e2b0090d652420f2fb21&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %