6-Methoxyindole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 6-Methoxy-1H-indole, 1H-Indol-6-yl methyl ether, Indol-6-yl methyl ether
M1214-1G M1214-100MG
TCIAM1214-1GEA 1450 NOK
TCIAM1214-1G TCIAM1214-100MG
6-Methoxyindole ≥98.0% (by GC)
6-Methoxyindole
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00022780
CAS-nummer: 3189-13-7
EINECS: 221-689-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=434bbdb853ddec1d2288f61d211531fb4daf8502&vid=434bbdb853ddec1d2288f61d211531fb4daf8502&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 89.0 to 94.0 deg-C