6-Methylindole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
6-Methyl-1H-indole
M1430-1G
M1430-5G
TCIAM1430-1GEA
985
NOK
TCIAM1430-1G
TCIAM1430-5G
6-Methylindole ≥98.0% (by GC)
6-Methylindole
Formel:
C₉H₉N MW: 131,18 g/mol Kokepunkt: 260 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 30…31 °C Tetthet: 1,05 g/cm³ (20 °C) Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD00005682 CAS-nummer: 3420-02-8 ADR: 9, |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Freezing point | gt. 25.0 to 29.0 deg-C |