7-Bromoindole ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 7-Bromo-1H-indole
B2873-1G B2873-5G
TCIAB2873-1GEA 500 NOK
TCIAB2873-1G TCIAB2873-5G
7-Bromoindole ≥97.0% (by GC)
7-Bromoindole
Formel: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
MDL nummer: MFCD00799492
CAS-nummer: 51417-51-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=abcc7de6b5a98ea1b21d44bd411462be30b154c2&vid=abcc7de6b5a98ea1b21d44bd411462be30b154c2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C