7-Methoxyindole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 7-Methoxy-1H-indole, Indol-7-yl methyl ether
M1751-1G M1751-5G
TCIAM1751-1GEA 1100 NOK
TCIAM1751-1G TCIAM1751-5G
7-Methoxyindole ≥98.0% (by GC)
7-Methoxyindole
Formel: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Kokepunkt: 166°C
Tetthet: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00047203
CAS-nummer: 3189-22-8
EINECS: 221-690-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8ecdf02b452a05069a9234ac6016f3ccc53d1b6&vid=b8ecdf02b452a05069a9234ac6016f3ccc53d1b6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %