Pyrrolidin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Tetrahydropyrrole
P0576-25ML P0576-500ML
TCIAP0576-25MLEA 220 NOK
TCIAP0576-25ML TCIAP0576-500ML
Pyrrolidin ≥98.0% (by GC)
Pyrrolidin
Formel: C₄H₉N
MW: 71,12 g/mol
Kokepunkt: 88°C
Smeltepunkt: –63°C
Tetthet: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 3°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00005249
CAS-nummer: 123-75-1
EINECS: 204-648-7
FN: 1922
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,08015
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dc102779e7f376db185ceda266297f4a5975c7a&vid=9dc102779e7f376db185ceda266297f4a5975c7a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %