Metylbutyrat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Butyric acid methyl ester, Butanoic acid methyl ester
B0763-25ML B0763-500ML
TCIAB0763-25MLEA 220 NOK
TCIAB0763-25ML TCIAB0763-500ML
Metylbutyrat ≥99.0% (by GC)
Metylbutyrat
Formel: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Kokepunkt: 101°C
Smeltepunkt: –84 °C
Tetthet: 0,8984 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 13°C
MDL nummer: MFCD00009391
CAS-nummer: 623-42-7
EINECS: 210-792-1
FN: 1237
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,06035
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc840a078ae10e94ba9712ab14e81d06bc98756f&vid=fc840a078ae10e94ba9712ab14e81d06bc98756f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %