cis-2-Penten-1-ol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (Z)-2-Penten-1-ol
P1199-25ML P1199-5ML
TCIAP1199-25MLEA 4200 NOK
TCIAP1199-25ML TCIAP1199-5ML
cis-2-Penten-1-ol ≥95.0% (by GC)
cis-2-Penten-1-ol
Formel: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Kokepunkt: 138°C
Tetthet: 0,8566 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 52°C
MDL nummer: MFCD00063208
CAS-nummer: 1576-95-0
EINECS: 216-415-7
FN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3033064842448e9d076fdd429e30f033d1277a50&vid=3033064842448e9d076fdd429e30f033d1277a50&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %