cis-2-Octene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
O0098-5ML O0098-1ML
TCIAO0098-5MLEA 2375 NOK
TCIAO0098-5ML TCIAO0098-1ML
cis-2-Octene ≥95.0% (by GC)
cis-2-Octene
Formel: C₈H₁₆
Kokepunkt: 126°C
Smeltepunkt: –100,2 °C
Tetthet: 0,7243 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 21°C
MDL nummer: MFCD00065146
CAS-nummer: 7642-04-8
EINECS: 231-577-9
FN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cae4cec5625d6fb3369a115efac76e0c79489c8e&vid=cae4cec5625d6fb3369a115efac76e0c79489c8e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %