Dibutyl oxalate ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
O0077-25ML O0077-500ML
TCIAO0077-25MLEA 220 NOK
TCIAO0077-25ML TCIAO0077-500ML
Dibutyl oxalate ≥99.0% (by GC)
Dibutyl oxalate
Formel: C₁₀H₁₈O₄
MW: 202,25 g/mol
Kokepunkt: 246°C
Smeltepunkt: –29°C
Tetthet: 1,0099 g/cm³ (0 °C)
Flash punkt: 122°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009442
CAS-nummer: 2050-60-4
EINECS: 218-092-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5df34b33dfb5687fcfb37123164dbcd717f6bdb&vid=f5df34b33dfb5687fcfb37123164dbcd717f6bdb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %