Dietyloksalat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
|
Warning
|
Synonymer:
Oxalic acid diethyl ester
O0078-25G
O0078-500G
TCIAO0078-25GEA
220
NOK
TCIAO0078-25G
TCIAO0078-500G
Dietyloksalat ≥98.0% (by GC)
Dietyloksalat
Formel:
C₆H₁₀O₄ MW: 146,14 g/mol Kokepunkt: 185°C Smeltepunkt: -41°C Tetthet: 1,0785 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 76°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00009119 CAS-nummer: 95-92-1 EINECS: 202-464-1 FN: 2525 ADR: 6.1,III Merck Indeks: 14,03125 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |