Nonyl acetate ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Acetic acid nonyl ester
A0041-25ML A0041-500ML
TCIAA0041-25MLEA 220 NOK
TCIAA0041-25ML TCIAA0041-500ML
Nonyl acetate ≥99.0% (by GC)
Nonyl acetate
Formel: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186,29 g/mol
Kokepunkt: 228°C
Smeltepunkt: –26 °C
Tetthet: 0,868 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 108°C
MDL nummer: MFCD00027340
CAS-nummer: 143-13-5
EINECS: 205-585-8
Merck Indeks: 14,06678
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=582bd41a5e6650c9f32e2a652c1081b3f795e678&vid=582bd41a5e6650c9f32e2a652c1081b3f795e678&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %