Etyl metyl sulfid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
E0143-100ML E0143-25ML
TCIAE0143-100MLEA 945 NOK
TCIAE0143-100ML TCIAE0143-25ML
Etyl metyl sulfid ≥98.0% (by GC)
Etyl metyl sulfid
Formel: C₃H₈S
MW: 76,16 g/mol
Kokepunkt: 66°C
Smeltepunkt: –104,8 °C
Tetthet: 0,837 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –15°C
MDL nummer: MFCD00009268
CAS-nummer: 624-89-5
EINECS: 210-868-4
FN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45be1bc827a1233cfbff9a70179aa3b26dda38ce&vid=45be1bc827a1233cfbff9a70179aa3b26dda38ce&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %