Indium ≥99.998% (metals basis), metalltråd, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverandør: Thermo Scientific
46661.G1 46661.G5 46661.G9
46661.G1EA 2000 NOK
46661.G1 46661.G5 46661.G9
Indium ≥99.998% (metals basis), metalltråd, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Indium
Formel: In
MW: 114,82 g/mol
Kokepunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 156 °C
Tetthet: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00134048
CAS-nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Indeks: 13,04971