Mangan (II) klorid tetrahydrat ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
M2095-25G M2095-500G
TCIAM2095-25GEA 245 NOK
TCIAM2095-25G TCIAM2095-500G
Mangan (II) klorid tetrahydrat ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Mangan (II) klorid tetrahydrat
Formel: MnCl₂·4H₂O
Kokepunkt: 1190 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 58…59 °C
Tetthet: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00149792
CAS-nummer: 13446-34-9
EINECS: 231-869-6
FN: 3077
ADR: 9,III
Merck Indeks: 14,05728
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d29772287d445be78222f7f25c39dc0e30eff90&vid=7d29772287d445be78222f7f25c39dc0e30eff90&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %