Natriummetoksid ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Sodium methylate, Sodium methanolate
S0485-100G S0485-500G
TCIAS0485-100GEA 300 NOK
TCIAS0485-100G TCIAS0485-500G
Natriummetoksid ≥96.0% (by titrimetric analysis)
Natriummetoksid
Formel: CH₃NaO
MW: 54,02 g/mol
Smeltepunkt: 127 °C
Tetthet: 1,3 g/cm³ (20 °C)
MDL nummer: MFCD00012179
CAS-nummer: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
FN: 1431
ADR: 4.2,II
Merck Indeks: 14,08643
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd649e48f6dc6c0f0d0356257723be954da778fd&vid=fd649e48f6dc6c0f0d0356257723be954da778fd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %