Formamid ≥98.5% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Carbamaldehyde
F0045-25G F0045-500G
TCIAF0045-25GEA 245 NOK
TCIAF0045-25G TCIAF0045-500G
Formamid ≥98.5% (by GC)
Formamid
Formel: HCONH₂
MW: 45,04 g/mol
Kokepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 2 °C
Tetthet: 1,1334 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 175°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007941
CAS-nummer: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Indeks: 14,04237
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec1940a52987b31e968a5c09d76e491c7bb9d579&vid=ec1940a52987b31e968a5c09d76e491c7bb9d579&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %