Metylformat ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: Formic acid methyl ester
F0057-25ML F0057-500ML
TCIAF0057-25MLEA 220 NOK
TCIAF0057-25ML TCIAF0057-500ML
Metylformat ≥95.0% (by GC)
Metylformat
Formel: C₂H₄O₂
MW: 60,05 g/mol
Kokepunkt: 32°C
Smeltepunkt: –100,4 °C
Tetthet: 0,9713 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: –20°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003291
CAS-nummer: 107-31-3
EINECS: 203-481-7
FN: 1243
ADR: 3,I
Merck Indeks: 14,06077
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=230bf9495466b17e7820737beef0a2a0657ff670&vid=230bf9495466b17e7820737beef0a2a0657ff670&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %