Octyltriethoxysilane ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Triethoxy(octyl)silane, Triethoxyoctylsilane
O0171-25ML O0171-500ML O0171-100ML
TCIAO0171-25MLEA 220 NOK
TCIAO0171-25ML TCIAO0171-500ML TCIAO0171-100ML
Octyltriethoxysilane ≥97.0% (by GC)
Octyltriethoxysilane
Formel: C₁₄H₃₂O₃Si
MW: 276,49 g/mol
Kokepunkt: 106°C
Smeltepunkt: –40 °C
Tetthet: 0,8515 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 100°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00039883
CAS-nummer: 2943-75-1
EINECS: 220-941-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f3d809a9193063cca5b476c0643e896febb13b7a&vid=f3d809a9193063cca5b476c0643e896febb13b7a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %