Trimethyl borate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
B0522-25ML B0522-500ML B0522-100ML
TCIAB0522-25MLEA 230 NOK
TCIAB0522-25ML TCIAB0522-500ML TCIAB0522-100ML
Trimethyl borate ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Trimethyl borate
Formel: C₃H₉BO₃
MW: 103,91 g/mol
Kokepunkt: 67 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: -29°C
Tetthet: 0,915 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: -8°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00008346
CAS-nummer: 121-43-7
EINECS: 204-468-9
FN: 2416
ADR: 3,II
Merck Indeks: 14,09712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ead84429d4015e754172931f5028eb4745100a8&vid=0ead84429d4015e754172931f5028eb4745100a8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Boric acid max. 0.5 %