Trietylfosfat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
P0270-25G P0270-500G
TCIAP0270-25GEA 220 NOK
TCIAP0270-25G TCIAP0270-500G
Trietylfosfat ≥99.0% (by GC)
Trietylfosfat
Formel: C₆H₁₅O₄P
MW: 182,16 g/mol
Kokepunkt: 216°C
Smeltepunkt: –57 °C
Tetthet: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 111°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00009077
CAS-nummer: 78-40-0
EINECS: 201-114-5
Merck Indeks: 14,09674
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cad420bd9e4282a37f5522d63e9bbe7a51007de2&vid=cad420bd9e4282a37f5522d63e9bbe7a51007de2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %