Polyetylenglykol 300
Leverandør: TCI
Synonymer: PEG 300
H0543-25G H0543-500G
TCIAH0543-25GEA 220 NOK
TCIAH0543-25G TCIAH0543-500G
Polyetylenglykol 300
Polyetylenglykol 300
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 300 g/mol
Smeltepunkt: –15…–10 °C
Tetthet: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 196°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Indeks: 14,07568
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Average molecular weight 290 to 305