Polyetylenglykol 400
Leverandør: TCI
N0443-25G N0443-500G
TCIAN0443-25GEA 220 NOK
TCIAN0443-25G TCIAN0443-500G
Polyetylenglykol 400
Polyetylenglykol 400
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Kokepunkt: ? 250 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 4…8 °C
Tetthet: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 224°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Indeks: 14,07568
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Average molecular weight 380 to 420