Polyetylenglykol 4.000
Leverandør: TCI
P0885-25G P0885-500G
TCIAP0885-25GEA 220 NOK
TCIAP0885-25G TCIAP0885-500G
Polyetylenglykol 4.000
Polyetylenglykol 4.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 4000 g/mol
Kokepunkt: 250 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 53…58 °C
Tetthet: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 250 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Indeks: 14,07568
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Average molecular weight 2,600 to 3,800
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C