Polyetylenglykol 600
Leverandør: TCI
P1187-25G P1187-500G
TCIAP1187-25GEA 220 NOK
TCIAP1187-25G TCIAP1187-500G
Polyetylenglykol 600
Polyetylenglykol 600
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Kokepunkt: ? 250 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 17…22 °C
Tetthet: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 270 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Indeks: 14,07568
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Freezing point 17.0 to 21.0 deg-C
pH 4.0 to 7.0 (50g/L, 25deg-c)
Average molecular weight 550 to 650