Polyetylenglykol 6.000
Leverandør: TCI
P0903-25G P0903-500G
TCIAP0903-25GEA 220 NOK
TCIAP0903-25G TCIAP0903-500G
Polyetylenglykol 6.000
Polyetylenglykol 6.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Kokepunkt: ? 250 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 55…62 °C
Tetthet: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Indeks: 14,07568
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Melting point 62.0 to 65.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
pH 5.0 to 8.0 (50 g/L, 25 deg-C)
Average molecular weight 7,300 to 9,300