Propionylklorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
|
Danger
|
P0516-25G
P0516-500G
TCIAP0516-25GEA
380
NOK
TCIAP0516-25G
TCIAP0516-500G
Propionylklorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Propionylklorid
Formel:
C₃H₅ClO MW: 92,52 g/mol Kokepunkt: 80°C Smeltepunkt: –94°C Tetthet: 1,06 g/cm³ (20 °C) Flash punkt: 12°C Lagringstemperatur: Romtemperatur |
MDL nummer:
MFCD00000745 CAS-nummer: 79-03-8 EINECS: 201-170-0 FN: 1815 ADR: 3,II Merck Indeks: 14,07828 |
Spesifikasjon Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |