Propyltrimethoxysilane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: Trimethoxy(propyl)silane
T1801-25ML T1801-500ML
TCIAT1801-25MLEA 220 NOK
TCIAT1801-25ML TCIAT1801-500ML
Propyltrimethoxysilane ≥98.0% (by GC)
Propyltrimethoxysilane
Formel: C₆H₁₆O₃Si
MW: 164,28 g/mol
Kokepunkt: 142 - 143 °C (1013 hPa)
Tetthet: 0,935 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 34°C
MDL nummer: MFCD00043026
CAS-nummer: 1067-25-0
EINECS: 213-926-7
FN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da2df305dc92310635f8506e57151f3b4bec646c&vid=da2df305dc92310635f8506e57151f3b4bec646c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %