Tween® 20 (Polysorbate)
Leverandør: TCI
Synonymer: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
T0543-25G T0543-500G
TCIAT0543-25GEA 220 NOK
TCIAT0543-25G TCIAT0543-500G
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
Formel: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227,53 g/mol
Tetthet: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 297°C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00165986
CAS-nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Saponification Value 43.0 to 53.0
Acid Value max. 3.0